安全性情報
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
製品種目
Novabiochem®
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
メーカー/製品名
Novabiochem®
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Biosynthesis Novabiochem®
アプリケーション
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0833BS-40E:
BI0833GO-37ES:
BI0833AWNS200:
BI0833RC-37EK:
BI0833AW-NS200:
BI0833PM-38E:
BI0833-0960:
BI0833CF-38E:
BI0833RC-38EK:
BI0833RC-40E:
BI0833AY-37ES:
BI0833AY/37ES:
BI0833CF-37E:
BI0833-4000:
BI0833ET-NS20:
BI0833TS-NS20:
試験成績書(COA)