安全性情報
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
製品種目
Novabiochem®
品質水準
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Biosynthesis Novabiochem®
アプリケーション
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0341-4000:
BI0341-0201:
BI0341/0201:
BI0341/2500:
BI0341-0450:
BI0341/4000:
BI0341-2500:
試験成績書(COA)