安全性情報
8.57012
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
別名:
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.22
蒸気圧
173 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
自己発火温度
215 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
転移温度
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
保管温度
2-30°C
詳細
1-Methylimidazol : Tetrahydrofuran (18 : 82 (w/w) Novabiochem®
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-22 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体