安全性情報
BI0221
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1)
Novabiochem®
別名:
dna
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
転移温度
flash point 4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
BI0221-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (2,6-lutidine)9.0-11.0% v/vAssay (acetic anhydride)9.0-11.0% v/vAssay (tetrahydrofuran)79.0-81.0% v/vColor (APHA) at time of manufacture50APHA maxFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0221/0960:
BI0221TW-38:
BI0221-2500:
BI0221/0950:
BI0221TW-NS20:
BI0221-0201:
BI0221/2500:
BI0221CF-31:
BI0221-4000:
BI0221IT-31:
BI0221IT31:
BI0221-0960:
BI0221-0950:
BI0221-0450:
試験成績書(COA)