C113040
DMT-dC(ac) ホスホロアミダイト
configured for MerMade
別名:
DMT-dC(ac)アミダイト, N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N4-アセチル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホルアミダイト]
About This Item
おすすめの製品
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 6 × 10 g C113040-6x10G (8 oz Bottle 28-400)
テクニック
oligo synthesis: suitable
色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for MerMade
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI Key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 超高速脱保護:AMAを用いて65°Cで10分
- オリゴヌクレオチド合成における重要な要素
- 高速脱保護化学の業界標準
- 変更なしでAMA脱保護法を操作
- 一貫したロットごとの純度および性能
- 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造 本製品はMerMade合成機に付属しています。
包装
C113040-6x10Gが8オンス・ボトルに28-400キャップ付きで充填されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C113000-00:
C113018-06:
C113011-C02-01:4548173288895
C113020-01:
C113020-06:
C113012-01:
C113040-6X10G:4548174002568
C113050-6X5G:
C113040-6X5G:4548173919010
C113000-AGL:
C113000-C:
C113051-01:
C113050-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)