G111040
DMT-dG(ib) ホスホロアミダイト
configured for MerMade
別名:
DMT-dG(ib)アミダイト, N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシグアノシン、3'-[2-シアノメチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N2-イソブチリル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシグアノシン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト], グアノシン、5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシ-N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-、3'-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホラミダイト]
About This Item
おすすめの製品
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for MerMade
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
InChI Key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間
- ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。
包装
G111040-10G 28-400キャップ付きの8 ozボトル入り
G111040-6x5G 28-400キャップ付きの8 ozボトル入り
G111040-6x10G 28-400キャップ付きの8 ozボトル入り
G111040-20x10G GL 45付きの1L ボトル入り
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G111041-01:
G111040-10G:4548173341958
G111040-1G:
G111048-01:
G111085-01:
G111040-20X10G:
G111085-06:4548173226026
G111040-6X10G:
G111028-06:4548173227825
G111028-01:4548173278100
G111040-6X9.32G:
G111040-6X5G:4548173341965
G111048-20:
この製品を見ている人はこちらもチェック