蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (corrected for water content, GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.003%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
転移温度
flash point 43.5 °C
溶解性
25 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1440-3:
AX1440-901:
AX1440-6:
試験成績書(COA)