由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGは、ヒト血清に最も豊富に含まれるタンパク質です。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールのばらつきは体細胞組み換えによって生じています。
特異性
ヒトIgGの重鎖と反応します。ヒトIgM、IgDおよびIgAに対して吸収処理済み
アプリケーション
このヤギ抗ヒトIg γ鎖抗体、HRP結合、動物種吸収処理済みは、ヒトIg γ鎖の検出において、ELISAでの使用が検証されています。
物理的形状
アガロースに共有結合させたプールヒトIgGのアフィニティークロマトグラフィーにより精製しました。50%グリセロール/50%PBS(pH 7.4)溶液保存剤不含
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AP504P:
試験成績書(COA)
Lisa M Smith et al.
Journal of virology, 95(23), e0088221-e0088221 (2021-09-23)
Human and simian immunodeficiency virus (HIV and SIV) infections establish lifelong reservoirs of cells harboring an integrated proviral genome. Genome editing CRISPR-associated Cas9 nucleases, combined with SIV-specific guiding RNA (gRNA) molecules, inactivate integrated provirus DNA in vitro and in animal
Adam L Bailey et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2020-11-12)
Epidemiological studies of the COVID-19 pandemic have revealed evidence of cardiac involvement and documented that myocardial injury and myocarditis are predictors of poor outcomes. Nonetheless, little is understood regarding SARS-CoV-2 tropism within the heart and whether cardiac complications result directly