Merck
AG714
Sigma-Aldrich
ヒトIgG、Fcフラグメント
別名:
IgG Fc Fragment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
メーカー/製品名
Chemicon®
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
製品の起源:ヒト血清 FDA認可の試験方法でテストされており、HIV抗体、B型肝炎表面抗原、C型肝炎抗体および梅毒が陰性であることを確認されています。
アプリケーション
研究カテゴリー
コントロール
物理的形状
フォーマット:精製
無菌0.01 Mリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液保存剤不含
保管および安定性
無菌条件で、+2~8°Cで最長1年間保存できます。希釈は1日で使用する必要量のみ行ってください。
アナリシスノート
ヤギ抗ヒト全血清に対する20 mg/mLの免疫電気泳動により単一の沈降ライン。ヤギ抗ヒトIgG F(ab′)2フラグメント、IgM、Fc(5μ)またはIgAと交差反応しません。α鎖特異的です。カラムクロマトグラフィー精製。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L 1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AG714:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iftiin Hassan Mohamed et al.
Pharmacological research, 64(5), 464-470 (2011-07-12)
The Eph tyrosine kinase receptors and their ephrin ligands play a central role in several human cancers and their deregulated expression or function promotes tumorigenesis, inducing aggressive tumor phenotypes. Green tea extracts (GTE) have been recently found to inhibit Eph-kinase
Sara C Humphreys et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(10), 1174-1182 (2019-05-18)
Understanding small interfering RNA (siRNA) fraction unbound (f u) in relevant physiologic compartments is critical for establishing pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships for this emerging modality. In our attempts to isolate the equilibrium free fraction of N-acetylgalactosamine-conjugated siRNA using classic small-molecule in vitro
Anabel Gonzalez-Gil et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(4), 1442-1452 (2020-08-14)
The immunoinhibitory receptor Siglec-8 on the surface of human eosinophils and mast cells binds to sialic acid-containing ligands in the local milieu, resulting in eosinophil apoptosis, inhibition of mast cell degranulation, and suppression of inflammation. Siglec-8 ligands were found on
Christian Henneberger et al.
Neuron, 108(5), 919-936 (2020-09-26)
Extrasynaptic actions of glutamate are limited by high-affinity transporters expressed by perisynaptic astroglial processes (PAPs): this helps maintain point-to-point transmission in excitatory circuits. Memory formation in the brain is associated with synaptic remodeling, but how this affects PAPs and therefore
Massimiliano Tognolini et al.
ChemMedChem, 7(6), 1071-1083 (2012-04-25)
The Eph-ephrin system, including the EphA2 receptor and the ephrinA1 ligand, plays a critical role in tumor and vascular functions during carcinogenesis. We previously identified (3α,5β)-3-hydroxycholan-24-oic acid (lithocholic acid) as an Eph-ephrin antagonist that is able to inhibit EphA2 receptor