主要文書
AG4000
Sigma-Aldrich
uPA比色基質、ECM600、ECM610
別名:
ECM600 基質, ECM610 基質, uPA 比色基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
製品種目
Chemicon®
品質水準
テクニック
activity assay: suitable
詳細
pyroGLU-GLY-ARG-pNA-HCL {L-Pyroglutamyl-glycyl-L-arginine-p-Nitroaniline hydrochloride
分子量 498.9
Ex (316 nm) 1.27x10(e-1)/mol/cm
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany