Key Documents
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
パラメーター
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
257 mm
ポアサイズ
1.0 μm pore size
90 % porosity
詳細
Filter Code: AP15
Filter Type: デプス フィルター