Merck
GVWP2932A
Millipore
デュラポア(Durapore)® スクリーンフィルター
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
別名:
Durapore® Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
詳細
Sterilizing filtration of biological solutions
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
パラメーター
6.7 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
293 mm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:GVWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membraneユーザーガイドを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GVWP2932A:
JBRGVWP2932A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hui Gong et al.
Frontiers in immunology, 11, 414-414 (2020-03-27)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is implicated in inflammation processing, but the mechanism of its regulation mostly remains limited to Janus kinase (JAK)-mediated phosphorylation. Although AMP-activated protein kinase (AMPK)-mediated STAT3 inactivation has got documented, the molecular signaling