Merck
GVHP29325
Millipore
デュラポア(Durapore)® スクリーンフィルター
pore size 0.22 μm, PVDF, hydrophobic, filter diam. 293 mm
別名:
Durapore Membrane, PVDF, hydrophobic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
PVDF
plain filter
white filter
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
パラメーター
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (25 inHg) (with methanol prewet)
85 °C max. temp.
フィルタ直径
293 mm
厚さ
125 μm , (typical)
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
入力
sample type liquid
キャパシティ
150 μg/cm2
泡立ち点
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
詳細
フィルターコード:GVHP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
エア滅菌、ガス滅菌、溶媒ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany