安全性情報
P2938
Sigma-Aldrich
イモビロン®- Pポリビニリデンジフルオリドメンブレン
size 26.5 cm × 375 cm
別名:
PVDF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NA.25
メーカー/製品名
Millipore IPVH00010
品質水準
サイズ
26.5 cm × 375 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イモビロン-Pポリビニリデンジフルオリドメンブレンは、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)後のタンパク質の移行のためのウエスタンブロッティングに使用されています。
ポリビニリデンジフルオリドメンブレンは、免疫ブロッティング(ウエスタンブロッティング)、 およびタンパク質のシーケンシング で定評のあるメンブレンです。PVDFへのタンパク質結合の原理は、疎水性相互作用によるものと考えられています。 ウエスタンブロッティング用のPVDFメンブレンは、最も頻繁に使用されている孔径0.45 μmのものが利用できます。 PVDFメンブレンは、ニトロセルロースよりもタンパク質結合能力が高く、耐久性が高く、高い溶媒耐性を有します。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2938-BULK:
P2938-1ROLPW:
P2938-1ROL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cross-phosphorylation between Arabidopsis thaliana sucrose nonfermenting 1-related protein kinase 1 (AtSnRK1) and its activating kinase (AtSnAK) determines their catalytic activities.
Crozet P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285, 12071-12077 (2010)
Clare M Hamilton et al.
Infection and immunity, 77(6), 2488-2498 (2009-04-01)
Parasitic worms and molecules derived from them have powerful anti-inflammatory properties and are shown to have therapeutic effects on inflammatory diseases. The helminth Fasciola hepatica has been reported to suppress antigen-specific Th1 responses in concurrent bacterial infections, thus demonstrating its