Merck
IPVH07850
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
別名:
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
製品名
Immobilon®-P PVDFメンブレン, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
7 cm × 8.4 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon®-Pトランスファーメンブレンは、公称孔径が0.45ミクロン(μm)のポリフッ化ビニリデン(PVDF)微孔性メンブレンです。ウェスタンブロッティングに推奨され、特に20 kDaを超えるタンパク質にお勧めです。Immobilon®-Pトランスファーメンブレンは、広範囲の分子量のタンパク質を結合できます。さまざまなゲルマトリックスからのタンパク質の転写に用いられています。Immobilon-P PVDFメンブレンは、ニトロセルロースメンブレンより信号対雑音比が高いため、感度が増強され、取り扱い適性と染色性能が改善され、耐溶剤性が強化されます。
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
フィルターコード:IPVH
アプリケーション
Immobilon®-P PVDFメンブレンはウェスタンブロッティングに使用されています。
特徴および利点
Immobilon®-Pメンブレンの特徴:
  • 優れたタンパク質保持力
  • 高い物理的強度
  • 広い化学的適合性
  • さまざまな染色用途および免疫検出法におけるリプロービングに最適
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IPVH07850:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rong Kang et al.
American journal of otolaryngology, 33(6), 678-684 (2012-07-10)
The purposes of this study were to determine whether autophagy was involved in cisplatin (CDDP) resistance and to investigate the role of the autophagy in the regulation of chemosensitivity to CDDP in laryngeal cancer Hep-2 cells. A WST-1 assay was
Paola Maycotte et al.
Autophagy, 8(2), 200-212 (2012-01-19)
Chloroquine (CQ) is a 4-aminoquinoline drug used for the treatment of diverse diseases. It inhibits lysosomal acidification and therefore prevents autophagy by blocking autophagosome fusion and degradation. In cancer treatment, CQ is often used in combination with chemotherapeutic drugs and
Kentaro Togashi et al.
Journal of the neurological sciences, 413, 116802-116802 (2020-04-04)
Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc). Levodopa (L-Dopa), the current main treatment for PD, reduces PD symptoms by partially replacing dopamine, but it does not slow neurodegeneration. Recent
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明