安全性情報
ABT66
Sigma-Aldrich
抗CADM1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cell adhesion molecule 1, Immunoglobulin superfamily member 4, IgSF4, Nectin-like protein 2, NECL-2, Spermatogenic immunoglobulin superfamily, SgIgSF, Synaptic cell adhesion molecule, SynCAM, Tumor suppressor in lung cancer 1, TSLC-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CADM1(23705)
詳細
CADM1(別名:細胞接着分子1、ネクチン様タンパク質2、シナプス細胞接着分子IgSF4およびTSLC-1)は、免疫グロブリンスーパーファミリーの腫瘍抑制因子の部分であり、多くの異なる固形腫瘍で発現の減少を示すことが分かっています。また、CADM1は上皮様細胞構造の形成に関与することも分かっています。さらに、最近の研究は、情動行動や社会的行動、および運動技能の媒介とCADM1を関連付けています。CADM1は、自閉症などの精神疾患や行動障害においても重要と考えられています。
免疫原
ヒトCADM1に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗CADM1抗体を用いたCADM1の検出は、WBおよびICでバリデーションされています。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、A431、およびHeLa細胞でCADM1を検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
PC3細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLの本抗体は、10 µgのPC3細胞ライセートでCADM1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約48 kDaおよび37 kDa。
アイソフォーム1(48 kDa)、アイソフォーム2(37 kDa)。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
PC3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT66:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fanqiang Kong et al.
Oncology letters, 21(2), 103-103 (2020-12-31)
Glioblastoma (GBM) is a type of malignant tumor occurring in the brain that severely influences the life of affected individuals. GBM cells are highly infiltrative, which is one of the main obstacles in the treatment of the disease. Numerous microRNAs