分子量
antigen 48 kDa
交差性
mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain and rat brain extract (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cadm1(54725)
rat ... Cadm1(363058)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- Anti-SynCAM antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S4945-VAR:
S4945-BULK:
S4945-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)