ABS245
Anti-PKM2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Embryonic enzyme pyruvate kinase M2, Pyruvate kinase isozymes M1/M2, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
monkey, human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKM(5315)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
代謝ホルモン及び受容体
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PKM2 in 10 µg of P19 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
P19 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS245:
試験成績書(COA)