ABC438
Anti-PKM2 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Pyruvate kinase PKM, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor M2-PK, p58
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKM(5315)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 cell lysate (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 tissue (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM2 in 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC438:
試験成績書(COA)