安全性情報
ABN2300
Sigma-Aldrich
Neuro-Chrom 汎ニューロンマーカー抗体-ウサギ
Neuro-Chrom, from rabbit
別名:
神経マーカー抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
クローン
polyclonal
交差性
rat, mouse
メーカー/製品名
Neuro-Chrom
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
神経タンパク質に対する抗体は、培養組織と複合組織においてニューロンを特定するため、および形態学的特徴を識別するための重要なツールとなっています。 ゴルジ染色などの旧来の技術による標識や、GFPコンストラクトなどの最新の分子手法は、細胞構築に関する卓越した詳細な情報をもたらしますが、これらの手法は技術的に難しく、多くの神経科学的研究ニーズにとって実践的ではありません。ニューロンに特異的な抗体は、細胞構築を明らかにするために有用な便利で高精度のツールですが、ニューロン内のタンパク質標的分布に制限を受けるため、核、細胞体、樹状突起および軸索の間で大きな差が生じるおそれがあります。 ニューロンのすべての部分にわたってできる限り完璧なミトコンドリア染色が得られるように、Milliporeはこれまでに、ニューロン構造全体に分布している主要な体細胞、核、樹状突起および軸索のタンパク質に対して反応するポリクローナル抗体ブレンドを開発しました。これはその後単一の二次抗体で検出できます。この抗体カクテルは、多様な方法、細胞培養、および免疫組織染色で検証されており、神経形態を研究するための便利で特異性に優れた定性的および定量的ツールを提供しています。
特異性
カタログ番号ABN2300は、ニューロンの軸索(神経突起)、樹状突起、核および細胞体に特異的です。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
エピトープ:全ニューロンマーカー
アプリケーション
Neuro-Chrom汎ニューロンマーカー抗体-ウサギは、汎ニューロンマーカータンパク質を標的とする抗体であり、ICC、IHC、IFでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
ラットE18大脳皮質ニューロンの初代培養で免疫細胞染色により日常的にテストされています。
物理的形状
フォーマット:精製
混合ポリクローナル抗体カクテル、PBS溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8℃で受領日から最長1年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ラットE18大脳皮質ニューロン初代培養またはマウス成体脳凍結切片
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN2300:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey J Lochhead et al.
Scientific reports, 9(1), 2621-2621 (2019-02-24)
In the brain, insulin acts as a growth factor, regulates energy homeostasis, and is involved in learning and memory acquisition. Many central nervous system (CNS) diseases are characterized by deficits in insulin signaling. Pre-clinical studies have shown that intranasal insulin
Bas M J Olthof et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(5), 876-887 (2018-12-12)
Nitric oxide (NO) is a neurotransmitter synthesized in the brain by neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Using immunohistochemistry and confocal imaging in the inferior colliculus (IC, auditory midbrain) of the guinea pig (Cavia porcellus, male and female), we show that