安全性情報
ABF124
Sigma-Aldrich
抗cGAS抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cyclic GMP-AMP synthase, cGAMP synthase, cGAS, h-cGAS, Mab-21 domain-containing protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CGAS(115004)
詳細
サイクリックGMP-AMPシンターゼ(cGAS)、別名cGAMPシンターゼ、h-cGAS、Mab-21ドメイン含有タンパク質1、遺伝子名MB21D1およびC6orf150は、MAB-21ファミリーのメンバーです。サイクリックGMP-AMPシンターゼ(cGAS)は、ATPとGTPからのサイクリックGMP-AMP(cGAMP)の生成を触媒するヌクレオチジルトランスフェラーゼです。触媒過程には、GpA段階での2′,5′ホスホジエステル結合の形成と、ApG段階での3′,5′ホスホジエステル結合の形成が含まれ、c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p]が生じます。最近の研究から、細胞質に二本鎖DNA(dsDNA)が存在することが免疫応答を引き起こす危険シグナルとなった場合に、重要な細胞質DNAセンサーとして作用することにより、サイクリックGMP-AMPシンターゼ(cGAS)には抗ウイルス活性があることが示唆されています。その後、サイクリックGMP-AMPシンターゼ(cGAS)が細胞質DNAに直接結合すると、cGAMP(TMEM173/STINGに結合して活性化させるセカンドメッセンジャー)の活性化と合成が行われて、I型インターフェロンの産生が誘導されます。サイクリックGMP-AMPシンターゼ(cGAS)は、単球細胞株THP1で発現されています。
免疫原
C末端近傍のヒトcGASに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
エピトープ:C末端近傍
アプリケーション
この抗cGAS抗体は、cGASの検出において、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症・免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫
品質
MDA-MB-231細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのMDA-MB-231細胞ライセート中のcGASを検出できます。
ターゲットの説明
約54 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABF124:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdul S Qadir et al.
Scientific reports, 10(1), 1310-1310 (2020-01-30)
CD95/Fas is an apoptosis inducing death receptor. However, it also has multiple nonapoptotic activities that are tumorigenic. Chronic stimulation of CD95 on breast cancer cells can increase their cancer initiating capacity through activation of a type I interferon (IFN-I)/STAT1 pathway
Xiuji Cui et al.
Journal of virology, 90(1), 486-496 (2015-10-23)
Hepatitis B virus (HBV) infects hundreds of millions of people worldwide and causes acute and chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. HBV is an enveloped virus with a relaxed circular (RC) DNA genome. In the nuclei of infected human hepatocytes
Liangshuai Yuan et al.
The Journal of biological chemistry, 292(36), 15002-15015 (2017-07-13)
Impaired angiogenesis and wound healing carry significant morbidity and mortality in diabetic patients. Metabolic stress from hyperglycemia and elevated free fatty acids have been shown to inhibit endothelial angiogenesis. However, the underlying mechanisms remain poorly understood. In this study, we
Meihua Jin et al.
Nature communications, 12(1), 6565-6565 (2021-11-17)
Brain inflammation generally accompanies and accelerates neurodegeneration. Here we report a microglial mechanism in which polyglutamine binding protein 1 (PQBP1) senses extrinsic tau 3R/4R proteins by direct interaction and triggers an innate immune response by activating a cyclic GMP-AMP synthase