安全性情報
SAB5701930
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CGAS-S291 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, human
濃度
0.439 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer291)
遺伝子情報
mouse ... CGAS(214763)
詳細
The protein encoded by this gene is a DNA binding cytosolic protein that catalyzes the synthesis of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cGAMP) after sensing the presence of DNA in the cytoplasm. cGAMP binds another protein, Stimulator of interferon genes (STING), leading to the induction of interferons, and a host immune response. Reduced expression of this gene inhibits interferon induction in the presence of some viral infections. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S291 of Mouse CGAS.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701930-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)