安全性情報
SAB5701942
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STING-S365 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse
濃度
1.971 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer365)
遺伝子情報
mouse ... STING(72512)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S365 of mouse STING.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701942-100UL:
試験成績書(COA)