精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rodent (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGAM5(192111)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PGAM5 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC517:
試験成績書(COA)