Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1055
Sigma-Aldrich
抗PGAM5抗体 クローン2J4 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Bcl-XL結合タンパク質v68, ホスホグリセリン酸ムターゼファミリーメンバー5, ミトコンドリア セリン/スレオニンタンパク質ホスファターゼPGAM5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2J4, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 28.02 kDa
calculated mol wt 32 kDa
observed mol wt ~32 kDa
observed mol wt ~34 kDa
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGAM5(192111)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2J4はヒトホスホグリセリン酸ムターゼファミリーメンバー(PGAM5)の両アイソフォームを検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分に由来する86個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトホスホグリセリン酸ムターゼファミリーメンバー5(PGAM5)のN末端側半分に由来する86個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞、マウス精巣、およびヒト脳組織のPGAM5が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣およびヒト大脳皮膚組織切片のPGAM5が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてヒト組換えPGAM5と結合し、KD値は3.0 x 10^(-9)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、MCF7細胞のPGAM5が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗PGAM5 クローン2J4 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1055)は、PGAM5を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ミトコンドリアのセリン/トレオニンタンパク質ホスファターゼPGAM5(UniProt:Q96HS1;EC:3.1.3.16、Bcl-XL-結合タンパク質v68、ホスホグリセリン酸ムターゼファミリーメンバー5としても知られる)は、ヒトのpgam5遺伝子(Gene ID:192111)によってコードされています。 PGAM5は、セリン/トレオニン残基に対してホスファターゼ活性を示す1回膜貫通型ミトコンドリア膜タンパク質であり、MAP3K5キナーゼを脱リン酸化して活性化することが示されています。PGAM5はホスホグリセリン酸ムターゼ活性を示しません。PGAM5は通常は二量体として存在しますが、核因子、赤血球由来2様2(NFE2L2)、Kelch様ECH関連タンパク質1(KEAP1)と三量複合体を形成することもあります。膜貫通ドメインはアミノ酸7-29に位置します。N末端の35個のアミノ酸配列は非切断ミトコンドリア標的配列として機能し、PGAM5をミトコンドリア外膜の細胞質側に向かせます。選択的スプライシングによって生じる2種のPGAM5アイソフォームが報告されています。両アイソフォームは、壊死状態下でRIPK1/RIPK3複合体によってリン酸化されると報告されており、このリン酸化はPGAM5ホスファターゼ活性を上昇させることが示されています。アイソフォーム1の過剰発現により核の周囲にミトコンドリアが集中し、アイソフォーム2の過剰発現により切断されたミトコンドリアが細胞質全体に分布します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1055-25UL:
ZRB1055-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)