安全性情報
SAB5200004
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KDELR1 antibody produced in mouse
clone KR10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti- KDEL Receptor, Anti-ERD2, Anti-HDEL, Anti-KDELR1, Anti-PM23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KR10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 25 kDa
化学種の反応性
Xenopus, monkey, sheep, rabbit, pig, rat, hamster, mouse, Drosophila, canine, chicken, bovine, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Kdelr1(68137)
特異性
Detects a ~25 kDa protein corresponding to the molecular mass of KDEL on SDS-PAGE immunoblots.
免疫原
A 21 residue synthetic peptide based on the bovine KDEL receptor and the peptide coupled to KLH
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.2, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200004-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)