安全性情報
05-797R
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Erk1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)Antibody, recombinant clone AW39R, rabbit monoclonal
clone AW39R, Upstate®, from rabbit
別名:
Erk1, Erk2, p44-MAPK, p42-MAPK, MAPK2, PRKM2, p41mapk, PRKM1, p44, ERK2, P42MAPK, ERK, p42, MAPK1, ERT1, ERT2, Mitogen-activated protein kinase, MAP Kinase 2, MAP Kianse 1, MAPK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AW39R, monoclonal
交差性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
詳細
Erk(細胞外シグナル制御キナーゼ)は、Erk1 (p44, MAPK3) およびErk2 (p42, MAPK1)と呼ばれる2つの相同性の高いタンパク質のファミリーで、どちらも同じ経路で機能します。 この2つのタンパク質は、多くの場合、まとめてErk1/2またはp44/p42 MAPキナーゼと呼ばれています。Erk経路は、古典的MAPK(マイトジェン活性化プロテインキナーゼ)シグナル伝達経路であると考えられています。進化の過程において保存されている経路であり、細胞増殖の促進やアポトーシスの予防を介して発達や生存を制御し、その不可欠な制御因子となっています。Erkは、細胞増殖、生存、分化、アポトーシス、運動性、代謝など多数の基本的な細胞プロセスの調節に関与しています。Erkは、受容体型チロシンキナーゼ(RTK)の増殖因子刺激、GPCR、および/またはインテグリン刺激により活性化されます。これがRas-Raf-MEK-Erk経路を活性化し、その結果、TxYモチーフにおけるErk1/2 (p44/p42)のリン酸化/活性化が引き起こされます(Erk1ではThr202/Tyr204、Erk2ではThr185/Tyr187)。&
特異性
TxY活性化モチーフにおいて二重リン酸化されている場合にのみErk 1と2を認識します。&
免疫原
Thr残基とTyr残基がリン酸化されているヒトリン酸化Erk1/2のactivation loopにあるpTEpYモチーフを囲むアミノ酸に相当するリン酸化ペプチド
エピトープ:activation loopのpTEpY
アプリケーション
抗リン酸化Erk1/2(Thr202/Tyr204抗体、Thr185/Tyr187)、リコンビナントクローンAW39Rは、リン酸化Erk1/2(Thr202/Tyr204)のレベルを検出できます。&MplexとWBでの使用が発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
MAPキナーゼ
キナーゼ & ホスファターゼ
品質
PDGF処理NIH/3T3細胞からのライセートにおいて免疫ブロッティングによりルーチン評価済み。
ターゲットの説明
Erk1 (p44)(約44 kDa)およびErk2 (p42)(約42 kDa)。
関連事項
先発品:05-797
物理的形状
30%グリセロール、0.07M Tris-glycine、pH 7.4、0.105 M NaCl、保存剤としての0.035%アジ化ナトリウム中のプロテインA精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
PDGF処理NIH/3T3細胞ライセート
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-797R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen-Tsan Chang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 22(5) (2017-05-23)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a leading cancer worldwide. Advanced HCCs are usually resistant to anticancer drugs, causing unsatisfactory chemotherapy outcomes. In this study, we showed that a 4-phenoxyphenol derivative, 4-[4-(4-hydroxyphenoxy)phenoxy]phenol (4-HPPP), exerts an inhibitory activity against two HCC cell lines
Wei-Lin Teng et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(10) (2021-10-24)
Particulate matter (PM) is the main indicator of air pollutants, and it may increase the level of reactive oxygen species (ROS) in keratinocytes, leading to skin inflammation, aging, and decreased moisturizing ability. Pterostilbene (PTS) is a dimethylated analog of resveratrol
Kuo-Chuan Hung et al.
Molecular medicine reports, 24(5) (2021-09-04)
A unique region of human parvovirus B19 virus‑VP1 (B19V‑VP1u) has been linked to a variety of cardiac disorders. However, the precise role of B19V‑VP1u in inducing cardiac injury remains unknown. The present study investigated the effects of B19V‑VP1u and different
Pao Hsien Huang et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-08-11)
As is known, many antioxidants from plant extracts have been used as additives in skincare products to prevent skin damage following overexposure to environmental pollutants. 7,3',4'-trihydroxyisoflavone (734THIF), an isoflavone compound, possesses various biological activities, including antioxidant, antityrosinase, photodamage protection, and
Ji-Eun Kim et al.
Cells, 9(7) (2020-07-16)
Recently, we have reported that dysfunctions of 67-kDa laminin receptor (67LR) induced by status epilepticus (SE, a prolonged seizure activity) and 67LR neutralization are involved in vasogenic edema formation, accompanied by the reduced aquaporin 4 (AQP4, an astroglial specific water