MABN712
Anti-CCL2 Antibody, clone 2D8
clone 2D8, from mouse
別名:
C-C motif chemokine 2, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, Monocyte chemotactic protein 1, Monocyte secretory protein JE, Small-inducible cytokine A2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D8, monoclonal
交差性
monkey, mouse, rat, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCL2(6347)
詳細
免疫原
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:200-1,000で使用、ヒト肝がん組織においてCCL2を検出できます。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:200-400で使用、A549細胞においてCCL2を検出できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
シグナル伝達神経科学
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500-2,000で使用、A549、HeLa、Raw264.7、L1210、C6、およびCOS-7の細胞ライセートにおいてCCL2を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A549、HeLa、Raw264.7、L1210、C6、およびCOS-7の細胞ライセート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN712:
試験成績書(COA)