安全性情報
AB1565
Sigma-Aldrich
抗バソプレッシン抗体
serum, Chemicon®
別名:
Anti-ADH, Anti-ARVP, Anti-AVP-NPII, Anti-AVRP, Anti-VP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, sheep, rat, mouse, rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AVP(551)
特異性
バソプレッシンを認識します。オキシトシンとの交差反応は1%未満です。
免疫原
サイログロブリンと結合したアルギニンバソプレッシン(Sigma)。
アプリケーション
免疫組織染色:ホルマリンに1:5,000~1:10,000(18~24時間インキュベーション)、BouinまたはZamboniの固定組織。パラフィン包埋組織上で反応します。
免疫細胞染色:ラット胎児神経に1:1,000~1:200,000(18~24時間インキュベーション)を使用。
イムノブロッティング:1:1,000
RIA:1:30,000~1:750,000。<1 pg/mLの感度。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗バソプレッシン抗体はバソプレッシンの濃度を検出します。また、IC、IH(P)、RIA、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
CNSによる代謝制御
ホルモン・受容体
関連事項
先発品:AB937
物理的形状
ニートウサギ抗血清。 0.1%アジ化ナトリウムを含む液体。
未精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。 製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
視床下部
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1565:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in patients with olfactory neuroblastoma.
Stacey T Gray,Eric H Holbrook,Mohammed H Najm,Peter M Sadow,William T Curry,Derrick T Lin
Otolaryngology and Head and Neck Surgery null
Tumour-specific arginine vasopressin promoter activation in small-cell lung cancer.
Coulson, JM; Stanley, J; Woll, PJ
British Journal of Cancer null
K Tanaka et al.
Neuroscience, 166(4), 1036-1042 (2010-01-26)
Stressful social experiences during early-life can increase the risk of developing neuropsychiatric disorders associated with anxiety, mood, and personality. Early neglect also alters peripheral arginine vasopression (AVP) and oxytocin (OXT). We hypothesized that a lack of social stimuli should adversely
M Zaninetti et al.
Neuroscience, 110(2), 287-299 (2002-04-18)
The aim of the present work was to determine whether paraventricular neurons possess functional acetylcholine nicotinic receptors. Using infrared videomicroscopy and differential interference contrast optics, we performed whole-cell recordings in hypothalamic slices containing the paraventricular nucleus. Acetylcholine, locally applied by
Dehydration-induced modulation of kappa-opioid inhibition of vasopressin neurone activity.
Scott V, Bishop VR, Leng G, Brown CH
The Journal of Physiology null