安全性情報
MAB5296
Sigma-Aldrich
抗オキシトシン抗体 クローン4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
別名:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G11, monoclonal
交差性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OXTR(5021)
特異性
オキシトシンを認識します。 競合的ELISA法では、アルギニンバソプレシン、バソトシンまたは[Asu1,6、Arg8]-バソプレシンに対する反応性は認められません。
免疫原
サイログロブリンと結合したオキシトシン
アプリケーション
4%パラホルムアルデヒド固定凍結組織での免疫組織染色:1:5,000~1:10,000。
ELISA:1:1,000,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗オキシトシン抗体 クローン4G11は、ELISAおよびIHにおける使用について検証済みであり、オキシトシンを検出できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB5296:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neuroanatomical Evidence for a Role of Central Melanocortin-4 Receptors and Oxytocin in the Efferent Control of the Rodent Clitoris and Vagina.
Gelez H, Poirier S, Facchinetti P, Allers KA, Wayman C, Alexandre L, Giuliano F
Journal of Sexual Medicine null
Mariela Mitre et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(8), 2517-2535 (2016-02-26)
Oxytocin is a neuropeptide important for social behaviors such as maternal care and parent-infant bonding. It is believed that oxytocin receptor signaling in the brain is critical for these behaviors, but it is unknown precisely when and where oxytocin receptors
Neuroanatomical evidence for reciprocal regulation of the corticotrophin-releasing factor and oxytocin systems in the hypothalamus and the bed nucleus of the stria terminalis of the rat: Implications for balancing stress and affect.
Dabrowska J, Hazra R, Ahern TH, Guo JD, McDonald AJ, Mascagni F, Muller JF, Young LJ, Rainnie DG
Psychoneuroendocrinology null
Beacon immunoreactivity in the rat hypothalamus.
Y K Ng, G C Brailoiu, S L Dun, E A Ling, J Yang, J K Chang, N J Dun
Journal of Neuroscience Research null
Amy S Kohtz et al.
Psychopharmacology, 235(7), 2051-2063 (2018-04-20)
Initial drug abstinence (modeled here as Extinction Day 1, ED1) is a critical time point in the progression of addiction that is strongly influenced by stress and sex. ED1 induces corticosterone release in both sexes, and cocaine-seeking during ED1 can