Merck
AB15332
Sigma-Aldrich
抗ニコチン性アセチルコリン受容体α7抗体
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Chrna7(11441)
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、ニコチン性受容体 7を特異的に検出します。C末端側半分に由来する28個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトニコチン性受容体のC末端半分における28アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
品質管理試験
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、ラット脳組織ライセ-ト中のニコチン性アセチルコリン受容体7を検出できます。
ターゲットの説明
神経アセチルコリン受容体サブユニットアルファ-7(UniProt:P36544、別名 -ニコチン性受容体アルファ7、ニコチン性AChRアルファ7)は、CHRNA7(別名NACHRA7)遺伝子(Gene ID: 1139)によってコードされています。ニコチン性アセチルコリン受容体は、高速の神経伝達を媒介する、カチオン選択性のリガンド依存性イオンチャネルです。筋細胞のシナプス後膜に分布しています。同様なニューロン型のACh受容体は中枢神経系にも存在し、広範囲の生理学的および病理学的機能に関与しています。10サブユニットで、 β2 β4または9と組み合わせた7、8、9 のホモ五量体、または2、6のヘテロ五量体として会合します。細胞膜を通過するナトリウム、カリウム、カルシウムイオンの流れを調節します。これらの受容体にリガンドが結合すると、機能的に異なる休止状態、開放状態、脱感作状態の間でニューロン型のAChRの三次構造が変化します。ニコチン性AChR 7は、複数回膜貫通型ホモ五量体膜糖タンパク質であり、シグナルペプチド(aa 1-22)を含んで合成され、その後シグナルペプチドが切断されて、細胞外ドメイン(aa 23-230)、4つの膜貫通ドメイン(aa 231-255、262-280、296-317、470-490)および1つの細胞質ドメイン(aa 318-469)からなる成熟タンパク質となります。(参考文献:Ho, TN., et al. (2020).Front.Neurosci. 14; 609005; Unwin, N. (2013).Q. Rev. Biophys.46(4); 283-322).
関連事項
代替品:AB5637
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー、pH 7.6、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
保管および安定性
推奨貯蔵法:+2°C~+8°C。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15332:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brijesh K Garg et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 65(9), 499-512 (2017-08-02)
Alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (α7 nAChRs) are important drug targets in neurological disorders and inflammation, making their detection and localization by validated antibodies highly desirable. However, tests in knockout animals raised questions about specificity of antibodies to mouse α7 nAChRs.