安全性情報
SAB1402724
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHRNA1 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.57 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHRNA1(1134)
詳細
The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 This gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
CHRNA1 (NP_000070.1, 146 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1402724-100UG:
試験成績書(COA)