AB15322
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha 4 (neuronal), Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHRNA4(1137)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経伝達物質及び受容体
品質
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 in 10 µg of e16 rat brain lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat e16 brain lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB15322:
試験成績書(COA)