Merck
860383P
Avanti
18:0 PG-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860383P, powder
別名:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H12O10PNaD70
CAS番号:
分子量:
871.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860383P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860383P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
関連するカテゴリー
詳細
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (18:0 PG-d70) is a deuterated phosphoglycerol (PG) wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860383P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860383P-VAR:
860383P-BULK:
860383P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of materials chemistry. B (2012)