Merck
96100044
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
直径
1.6 cm (0.6 in.)