安全性情報
8.44004
Sigma-Aldrich
Dimethyladipate
for synthesis
別名:
Dimethyladipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
211-020-6
蒸気圧
0.06 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
360 °C
有効性
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
転移温度
flash point 107 °C
溶解性
<1 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Dimethyladipate for synthesis. CAS 627-93-0, chemical formula CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体