安全性情報
8.00086
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
for synthesis
別名:
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OOC(CH2)4COOC2H5
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-477-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
mp
-19.8 °C
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体