Merck
8.43947
Sigma-Aldrich
2-プロポキシエタノール
for synthesis
別名:
エチレングリコールモノプロピルエーテル, プロピルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1731983
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
220-548-6
NACRES:
NA.22
bp:
150-153 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
1.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
転移温度
flash point 48 °C
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
118.4 °F
引火点(℃)
48 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体