主要文書
8.43910
Sigma-Aldrich
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
別名:
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O5
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
240-162-1
NACRES:
NA.22
品質水準
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
bp
140 °C/2 mbar
転移温度
flash point >160 °C
密度
1.157 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Dextromethorphan Impurity C in biochemical analysis: A method utilizing pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry was developed for the determination of dextromethorphan in human plasma, demonstrating a precise approach to detect and analyze impurities like Dextromethorphan Impurity C in pharmaceutical compounds (Hasegawa et al., 2011).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1