Merck
653071
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(chloroformate)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH2CH2O2CCl
CAS番号:
分子量:
186.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.4500
bp
53-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
53-55 °C/0.3 mmHg
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
1.4364 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
653071-5G:
653071-BULK:
653071-VAR:
653071-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Qiang Wang et al.
International journal of nanomedicine, 7, 693-704 (2012-02-24)
Polyethylenimine (PEI), especially PEI 25 kDa, has been widely studied for delivery of nucleic acid drugs both in vitro and in vivo. However, it lacks degradable linkages and is too toxic for therapeutic applications. Hence, low-molecular-weight PEI has been explored