Merck
92893
Sigma-Aldrich
3,6,9-トリオキサウンデカン二酸
technical, ≥70% (T)
別名:
O,O′-オキシジエチレン-ジグリコール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O7
CAS番号:
分子量:
222.19
Beilstein:
1962084
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥70% (T)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
不純物
~10% water
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
密度
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
アプリケーション
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
92893-250ML:
92893-VAR:
92893-50ML:
92893-1L:
92893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonathan J Faig et al.
Biomacromolecules, 18(2), 363-373 (2016-12-28)
Kojic acid (KA) is a naturally occurring fungal metabolite that is utilized as a skin-lightener and antibrowning agent owing to its potent tyrosinase inhibition activity. While efficacious, KA's inclination to undergo pH-mediated, thermal-, and photodegradation reduces its efficacy, necessitating stabilizing