製品名
ポリ(エチレングリコール)ビス(カルボキシメチル)エーテル, average Mn 250
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn 250
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
屈折率
n20/D 1.454
密度
1.302 g/mL at 25 °C
Ω末端
carboxylic acid
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
OCCO.OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3.C2H6O2/c3-1-2(4)5;3-1-2-4/h3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
SZUIEBOFAKRNDS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406996-500G:
406996-100G:
406996-VAR:
406996-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.