分子量
average Mn ~650
品質水準
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
粘度
50 cP(25 °C)(lit.)
mp
−48 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
hexane, toluene, ethanol, and acetone: soluble
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O4/c1-5-9-11-15(7-3)17(19)21-13-14-22-18(20)16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3
InChI Key
XCQFTFZCTGZCNP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(エチレングリコール)ビス(2-エチルヘキサン酸塩)(PEG-EH)は、低揮発性可塑剤として使用できるエチレンアクリルエラストマーです。
アプリケーション
PEG-EHは、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)とのブレンドを形成することができ、リチウム電池の電解液の調製に使用できます。質量分析のイオン化法の開発のための添加剤としても使用されます。
特徴および利点
揮発性が低く、耐熱性に優れています。ポリエステルやポリアミドなどさまざまなポリマーと互換性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel microporous poly (vinylidene fluoride) blend electrolytes for lithium-ion batteries
Journal of the Electrochemical Society, 147(8), 2853-2861 (2000)
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(11), 1693-1704 (2007-05-03)
A rapid method for the characterisation of polyglycol esters and ethers is described which uses accurate mass desorption electrospray ionisation (DESI) quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q-ToFMS). The results are combined with newly developed software which aids the interpretation of product
Contact dermatitis, 70(2), 112-116 (2013-10-25)
Allergic reactions to spectacle frames are not unusual. A patient had a reproducible strong allergic patch test reaction to scrapings from the plastic material, and negative patch test results with available spectacle frame chemicals. To identify the culprit allergen in
A novel all-solid electrolyte based on a co-polymer of poly-(methoxy/hexadecal-poly (ethylene glycol) methacrylate) for lithium-ion cell
Journal of Materials Chemistry, 22(41), 22265-22271 (2012)
Research and development topics in Analytical Chemistry. Investigation of a cation exchange separation method for the determination of transition metal ions in anaerobic sealants
Anal. Proc., 28(3), 82-84 (1991)