Merck
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
製品名
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5274-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)