Merck
JKA5283
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
製品名
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5000
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
InChI Key
CQHDEJOHAMNYTF-UHFFFAOYSA-O
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5283-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Wang et al.
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in