Merck
389188
Sigma-Aldrich
三安息香酸グリセリル
95%
別名:
トリベンゾイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH(CH2O2CC6H5)2
CAS番号:
分子量:
404.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
InChI Key
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Dong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 957, 30-35 (2014-03-25)
Glycerol has the latent capacity to act as a plasma volume expander and disguise blood doping practices. Therefore, it has been prohibited in sports as a masking agent by the World Anti-Doping Agency (WADA) since January 2010 and a urinary