主要文書
8.41817
Sigma-Aldrich
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
別名:
Tri(o-tolyl)-phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21P
CAS番号:
分子量:
304.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
EC Index Number:
228-193-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp
124-127 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI Key
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1