安全性情報
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
別名:
1-Heptanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16S
CAS番号:
分子量:
132.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
216-678-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
転移温度
flash point 46 °C
溶解性
0.009 g/L
密度
0.844 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体