安全性情報
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22BF4N
CAS番号:
分子量:
279.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
278-768-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
115-116 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3