安全性情報
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
別名:
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7SH
CAS番号:
分子量:
146.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-918-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
240 °C
有効性
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
転移温度
flash point 70 °C
溶解性
0.004 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2